03716
(±)-Lisofylline
analytical standard
Synonyme(s) :
Lisofylline, (±)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethylxanthine, 5-Hydroxy pentoxifylline, Penthydroxyfylline
151,00 €
About This Item
151,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1N(CCCCC(O)C)C(N(C)C2=C1N(C)C=N2)=O
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
NSMXQKNUPPXBRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable