Principaux documents
01387
Supelco
Agaric acid
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-1,2,3-nona­decane­tricarboxylic acid, Agaricic acid, Agaricin
50 MG
79,20 €
79,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
79,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H40O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
79,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤8.0% water (calculated from elemental analysis)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H40O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20(25)26)22(29,21(27)28)17-19(23)24/h18,29H,2-17H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
Clé InChI
HZLCGUXUOFWCCN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3