GE17-0090-01
Sephadex® LH-20
Cytiva 17-0090-01, pack of 100 g
Synonyme(s) :
Gel Sephadex
587,00 €
About This Item
587,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
autoclavable 20 min at 121°C
Conditionnement
pack of 100 g
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0090-01
Matrice
hydroxypropylated, cross-linked dextran
Taille des particules
163 μm (in methanol max.)
18-111 μm (dry)
27 μm (In Methanol Min.)
cleaning in place
2-13
Plage de travail
2-13
Description générale
Sephadex® LH-20 est préparé par hydroxypropylation de Sephadex® G-25, matrice de dextrane sous forme de billes, et a été spécifiquement mis au point pour la filtration sur gel de produits naturels comme les stéroïdes, les terpénoïdes, les lipides et les peptides de faible poids moléculaire, dans les solvants organiques.
Sephadex® LH-20 est utile pour la préparation à l'échelle analytique et industrielle d'espèces moléculaires étroitement apparentées. En raison des propriétés physicochimiques de cette matrice, elle peut être utilisée soit lors de la purification initiale avant le polissage par chromatographie d'échange d'ions haute performance ou en phase inversée, soit lors de l'étape finale de polissage, p. ex. dans la préparation des diastéréoisomères. Sephadex® LH-20 se caractérise par (1) sa sélectivité chromatographique, grâce à la nature à la fois hydrophile et lipophile de la matrice ; (2) son comportement facilement prévisible lors de l'élution, selon la structure 1–3, 16 de l'échantillon ; (3) sa robustesse chimique et physique ; (4) son excellente reproductibilité d'un lot à l'autre.
Caractéristiques et avantages
- Conçu pour l'utilisation avec les mélanges de solvants organiques polaires et de solvants aqueux.
- Excellent pour le fractionnement des lipides, hormones, vitamines et autres petites biomolécules.
- Utile pour la préparation à l'échelle analytique et industrielle d'espèces moléculaires étroitement apparentées.
- Sephadex® LH-20 est composé de billes de dextrane hydroxypropylé qui a été réticulé pour former un réseau de polysaccharides.
- Grande sélectivité chromatographique, grâce à la nature à la fois hydrophile et lipophile de la matrice.
- Excellente reproductibilité d'un lot à l'autre.
- Sephadex® LH-20 est composé de billes de dextrane hydroxypropylé qui a été réticulé pour former un réseau de polysaccharides.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation using Sephadex LH-20 column for Size Exclusion Chromatography media in polysaccharide network from Cytiva.