Principaux documents
A3412
Sigma-Aldrich
cis-Aconitic acid
≥98%
Synonyme(s) :
cis-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
1 G
72,90 €
5 G
309,00 €
10 G
476,00 €
72,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
72,90 €
5 G
309,00 €
10 G
476,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.11
Beilstein:
1725829
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Pf
122 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-
Clé InChI
GTZCVFVGUGFEME-IWQZZHSRSA-N
Description générale
cis-Aconitic acid is an organic acid mainly found in plants. It is one of the intermediates formed during citric acid cycle.[1]
Application
cis-Aconitic acid can be used as a standard for the determination of organic acids in plant tissues.[2]
Attention
May form trans isomer upon prolonged storage
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Federico Rojas et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(4), e0009284-e0009284 (2021-04-29)
The ability to reproduce the developmental events of trypanosomes that occur in their mammalian host in vitro offers significant potential to assist in understanding of the underlying biology of the process. For example, the transition from bloodstream slender to bloodstream
Ramji Rathod et al.
Metabolites, 10(3) (2020-03-18)
The tricarboxylic acid (TCA) cycle is a central part of carbon and energy metabolism, also connecting to glycolysis, amino acid, and lipid metabolism. The quantitation of the TCA cycle intermediate within one method is lucrative due to the interest in
Determination of organic acids in tissues and exudates of maize, lupin, and chickpea by high-performance liquid chromatography? tandem mass spectrometry.
Erro J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(10), 4004-4010 (2009)
Esterification and gas chromatography of some acids of the tricarboxylic acid cycle.
McKeown G G and Read S I
Analytical Chemistry, 37(13), 1780-1781 (1965)
Junyoung Kim et al.
Scientific reports, 7, 39768-39768 (2017-01-05)
Itaconate, a C5 unsaturated dicarboxylic acid, is an important chemical building block that is used in manufacturing high-value products, such as latex and superabsorbent polymers. Itaconate is produced by fermentation of sugars by the filamentous fungus Aspergillus terreus. However, fermentation
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf