ZRB1746
Anti-Peptide 2A Antibody, clone 2F13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Genome Polyprotein-2A peptide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F13, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 258.93 kDa
observed mol wt ~18 to 32 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
virus
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bacterial ... LacZ(945006)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells transfected with CD3 , , and chains.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected 2A in lysate from HEK293T cells transfected with CD3 , , and chains.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Peptide 2A with a KD of 7.2 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Peptide 2A in HeLa cells transiently transfected with a plasmid expressing Cas9-Peptide 2A-RFP from a CMV promoter.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells transfected with CD3 , , and chains.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected 2A in lysate from HEK293T cells transfected with CD3 , , and chains.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable