ZMS1140
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P4C10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD29, Fibronectin receptor subunit beta, GPIIA, Glycoprotein IIa, VLA-4 subunit beta
187,00 €
About This Item
187,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P4C10, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 88.42 kDa
observed mol wt ~150 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Séquence de l'épitope
N-terminal extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate (non-reduced).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Integrin β1 in HeLa cell lysate (non-reduced).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected Integrin β1 in one million HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Integrin β1in HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.