MABT409
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
rat monoclonal, AIIB2
Synonyme(s) :
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein Iia, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
458,00 €
En stockDétails
About This Item
458,00 €
En stockDétails
Produits recommandés
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine bêta-1, clone AIIB2 (sans azide), clone AIIB2, 1 mg/mL, from rat
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AIIB2, monoclonal
Espèces réactives
rhesus macaque, horse, human, pig, canine, bovine, sheep
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Molécules d′adhésion (CAM)
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter l'intégrine bêta-1 dans les tissus de villosités flottants (Damsky, C. H., et al. (1992). Journal of Clinical Investigation. 89:210-222).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter l'intégrine bêta-1 dans les agrégats de cytotrophoblastes (CTB) ayant envahi une matrice Matrigel in vitro (Damsky, C. H., et al. (1994). Development. 120:3657-3666).
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter l'intégrine bêta-1 dans les cellules AGS (Hutton, M., et. al. (2010). Infection and Immunity. 78(11):4523-4531).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif de cet anticorps a permis d'immunoprécipiter l'intégrine bêta-1 sur un lysat de cellules NP-40 (Werb, Z., et al. (1989). JCB. 109:877-889).
Qualité
Analyse par western blot : 1,0 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter l'intégrine bêta-1 sur 10 µg de lysat de cellules HUVEC.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable