ZMS1107
Anti-LBPA Antibody, clone 6C4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
191,00 €
About This Item
191,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C4, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunocytochemistry in NIH3T3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected LBPA in NIH3T3.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected LBPA in A549 and HeLa cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected LBPA in a Formalin Fixed Paraffin Embedded section of a pellet of HeLa cells stimulated with 10 M thioperamide (72 h).
Enzyme Immunoassay Analysis: A representative lot of this antibody detected LBPA in ELISA application.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound LBPA with a KD of 6.5 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable