Principaux documents
Z764701
MAGic Clamp tube rack
to hold, 2 x 50 mL horizontal tubes
Synonyme(s) :
tube clamps
1 EA
135,00 €
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
135,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.77
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 2 x 50 mL horizontal tubes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H1000-MR-T500H
Catégories apparentées
Description générale
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Informations légales
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.