Principaux documents
Z741758
4-liter waste bottle
1 EA
326,00 €
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
326,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polycarbonate
Caractéristiques
Comes with cap, tubing and fixtures.
Fabricant/nom de marque
IBI ACCFL0009
Description générale
The 4L waste media bottle is set up to capture waste effluent from the IBI Flow Cell system. The bottle is made of polycarbonate and can be autoclaved. It comes complete with cap, containing fixtures and tubing to connect to the 3-channel or Convertible flow cell systems. Autoclavable & re-usable.