Principaux documents
Z740161
LifeSep magnetic separator unit
384F, for 384 well tray
Synonyme(s) :
cell sorting magnetic seperation unit
1 EA
1 160,00 €
1 160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 160,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NA.56
1 160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for 384 well tray
Fabricant/nom de marque
Dexter Magnetic Technologies 2501007-1
Catégories apparentées
Description générale
Durable, easy-to-use and designed to accommodate industry standard microtitre plates. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
Caractéristiques et avantages
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Optimized field gradient within wells
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
Questions
  1. What plates is this compatible with?
    1 answer
    1. This product is compatible with most Nunc and Greiner plates.