Principaux documents
Z722804
Accessoires pour centrifugeuses Hettich® ROTOFIX 32A / Universal 320/320R
Rotor, 8 place without tube holders, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
1 EA
420,00 €
420,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
420,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
420,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 8 x 1467, 1468 buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1418
Paramètres
3,305 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Catégories apparentées
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG