Z720798
Nunclon® Δ Multidishes
6 wells, flat bottom, poly-D-lysine coated
Synonyme(s) :
cell culture plate, cell culture treated plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear plate
flat bottom clear polystyrene wells
Stérilité
sterile; γ-irradiated
sterile; aseptically processed
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 20 ea
Fabricant/nom de marque
Nunc 152035
dish L × W
128 mm × 86 mm
Volume maximum
3 mL
Taille
6 wells
Superficie
9.6 cm2 , per well
Volume de travail
3 mL
Couleur
clear
Type de liaison
poly-D-lysine coated surface