Principaux documents
910643
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for Ag ink
Synonyme(s) :
FS01130 cleaning solution for S-CS01130 Inkjet ink
100 ML
57,40 €
57,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
57,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
57,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.6 kPa
Forme
liquid
Couleur
colorless
pb
106.1-217.9 °C
Application
This cleaning solution is used to clean product #901083 (Smart′Ink S-CS01130, Silver nanoparticles ink for inkjet printing).
  • It is a mixture of cyclooctane and alcohols.
  • It is compatible with most substrates including glass and plastic.
Informations légales
Product of Genes′Ink
Pictogrammes
FlameHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
99.5 °F
Point d'éclair (°C)
37.5 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :