Z642878
Greiner culture tubes
capacity 14 mL, sterile
Synonyme(s) :
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (snap vent stopper)
natural tube
polypropylene tube
round bottom
straight neck
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 187262
Disponibilité
available only in EU
Capacité
14 mL
Diam. × L
18 mm × 95 mm