Principaux documents
CLS352059
Corning® Falcon® Polypropylene Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap, snap, sterile
Synonyme(s) :
Falcon Polypropylene Tubes, Round Bottom Test Tubes
500 EACH
149,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
149,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.13
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap snap
Fabricant/nom de marque
Corning 352059
Capacité
14 mL
Application(s)
PFAS testing
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.