Principaux documents
T1536
Test tubes plastic
polystyrene tube, non-sterile, without cap
Synonyme(s) :
plastic tube
250 EA
60,00 €
1000 EA
170,00 €
60,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 EA
60,00 €
1000 EA
170,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.11
60,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
polystyrene tube
straight neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
case of 1000 ea (8 packs of 125 EA)
pack of 125 ea
Fabricant/nom de marque
Simport T400-3S
P × L
12 mm × 75 mm
Diam. du tube
12 mm
Conditionnement
Open ends all point in the same direction for ease of use in fraction collection and similar applications.