Z640883
BRAND® centrifuge tubes
capacity 10 mL, polypropylene, without cap, pack of 250 ea
Synonyme(s) :
115342, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
162,00 €
About This Item
162,00 €
Produits recommandés
Matériaux
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
Conditionnement
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 115342
Capacité
10 mL
Tube, P × H
100 mm × 16 mm
Application(s)
PFAS testing
Catégories apparentées
Description générale
- BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
- The even and thick walls facilitate optimal results.
- The cylindrical tubes feature a beaded rim.
- Caps/stoppers are available separately.
Caractéristiques et avantages
- Extra thick and even vessel walls
- Good chemical resistance
- Caps available separately
Autres remarques
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit