Principaux documents
Z637394
Mucocit-P disinfecting powder cleaner
weight 2.5 kg
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
BRAND 44920
Poids
2.5 kg
Description générale
Powerful and gentle to labware. Free from phosphates, aldehydes and phenols. The solution has a pleasant fresh fragrance. For disinfection of instruments.
Microbiological efficiency / concentration for use:
  • Bacteria (inc TbB) and fungi to DGHM: 3% (30 g/L)/1 hour
  • Limited virucidal efficacy (incl. HIV, HBV, HCV: 1% (10 g/L)/5 min.
Autres remarques
BR44920 (India)
Informations légales
Mucocit is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable