Z637262
Edisonite™ Super universal detergent
weight 5 kg
About This Item
Produits recommandés
Description
neutral detergent
Fabricant/nom de marque
BRAND 44365
Poids
5 kg
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable