Principaux documents
Z273236
Sigma-Aldrich
CITRANOX® acid detergent
biodegradable
Synonyme(s) :
CITRANOX® acid detergent, biodegradable, biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
1 EA
96,30 €
4 EA
308,00 €
96,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
96,30 €
4 EA
308,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.35
96,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 × 3.8 L in 1EA
pkg of 4 × 3.8 L in 4EA
Fabricant/nom de marque
Alconox, Inc. 1801 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1801-1 (3.8 L)
Technique(s)
protein quantification: suitable
Description générale
CITRANOX™ is a phosphate free, concentrated cleaner and metal brightener for high performance removal of metal oxides, scale, salts and inorganic residues in manual and ultrasonic cleaning. Corrosion inhibited and free rinsing for reliable results and no interfering residues. Ideal for trace metal analysis. USDA authorized. Dilute 2:100. pH 2.5.
Informations légales
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable