Principaux documents
Z637149
BRAND® UV cuvette lids, PE
round orange lid
100 EA
14,20 €
14,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
14,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
SB.32
14,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round orange lid
Fabricant/nom de marque
BRAND
Description générale
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20°C.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG