Principaux documents
BR759115
BRAND® semi-micro cuvette
PMMA, minimum filling volume 1.5 mL
Synonyme(s) :
Cuvettes
100 EA
15,40 €
15,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
15,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
15,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PMMA
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 759115
Description générale
  • BRAND® semi-micro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Packed grouped by mold cavity number to ensure the lowest variation of extinction coefficient.
  • Standard 10mm light path.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG