Principaux documents
Z379522
Dust-Pro pressurized duster
weight 8 oz, pkg of 1 ea
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41103200
Conditionnement
pkg of 1 ea
Poids
8 oz
Description générale
Contents are 100% non-flammable, ozone-safe (no CFC′s), and triple-filtered for purity. Gas stream is delivered through narrow-orifice nozzle for dusting with pinpoint accuracy.
Conditionnement
Package size: 8 oz
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable