Principaux documents
Z379409
Hanna Piccolo® pH meter
Piccolo
About This Item
Code UNSPSC :
41115603
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
temperature compensation 0 - 70 °C (automatic with integral temperature sensor)
Caractéristiques
calibration manual dual point, ±1 pH
Fabricant/nom de marque
HI98111
Plage de mesure du pH
0-14, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
L de l'électrode
90 mm
Poids
400 gincluding calibration screwdriver, ABS carrying case, and batteries
70 g
Alimentation par piles
3 × 1.4 V button cell, 100 hr life (continuous operation)
Description générale
Taschenmessgeräte für pH / Temperatur. Die große Elektrode liefert ein stabiles und genaues Signal. Austauschbare Elektrode. Nicht empfohlen für Tris-Puffer!
Informations légales
Piccolo is a registered trademark of Hanna Instruments