Principaux documents
Z378674
Sigma-Aldrich
Sigma-Solohill microcarrier beads
Collagen coated
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polystyrene beads
Taille des billes
125-212 μm
Taille des particules
125-212 μm
Densité
1.02 g/cm3 (lit.)
Description générale
The porcine collagen surface layer promotes attachment and monolayer growth.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable