Principaux documents
Z329967
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Le produit Z329967 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Joint
Joints threaded neck (GL18)
Description
dropper nozzle caps available
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 50
Fabricant/nom de marque
BRAND 129438
Capacité
100 mL
Diam. × H
45 mm × 106 mm
Description générale
Sparsame Vielzweck Flasche
Autres remarques
BR129438 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG