Z329215
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 15 mm, diam. 6 mm
Synonyme(s) :
PTFE, Stirring rods
90,50 €
About This Item
90,50 €
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated
oval
Fabricant/nom de marque
BRAND 137301
Longueur
15 mm
Diamètre
6 mm