Principaux documents
Z329231
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 25 mm, diam. 12 mm
Synonyme(s) :
PTFE, Stirring rods
10 EA
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
116,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
oval
Fabricant/nom de marque
BRAND 137305
Longueur
25 mm
Diamètre
12 mm
Description générale
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Autres remarques
BR137305 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG