Documents
Z328510
BRAND® Transferpettor caps
volume 100-200 μL
Synonyme(s) :
Pipettes, Piston-operated pipettes, Positive displacement principle, Repair set, Transferpettor
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
color-coded blue/red
DE-M marking
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 701910
BRAND
Volume maximum
200 μL
Volume
100-200 μL
Autres remarques
BR701910 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG