Principaux documents
Z328480
BRAND® Transferpettor caps
maximum volume 20 μL
1 PKG
33,00 €
33,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
33,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
33,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
color-coded black
DE-M marking
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 701904
BRAND
Volume maximum
20 μL
Volume
20 μL
Catégories apparentées
Autres remarques
BR701904 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG