Principaux documents
Z328537
BRAND® Transferpettor caps
volume 200-1000 μL
1 PKG
27,00 €
27,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
27,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
27,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
color-coded yellow
DE-M marking
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 702854
BRAND
Volume maximum
1 mL
Volume
200-1000 μL
Catégories apparentées
Autres remarques
BR702854 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG