Z326844
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
43,30 €
About This Item
43,30 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
glass stopper
wide-neck
Joint
joint: ST/NS neck10/19
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class A
closure type Glass stopper
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
5 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacité
5 mL
Catégories apparentées
Description générale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.