Principaux documents
Z326917
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 100 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Synonyme(s) :
Flasks
2 EA
52,40 €
52,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
52,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
52,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
glass stopper
Joint
joint: ST/NS neck14/23
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.08 mL
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
Volumetric flasks according to DIN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC,IN). Supplied with a glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Autres remarques
BR37289 (India)
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG