Principaux documents
Z326070
BRAND® SILBERBRAND graduated pipettes, piston type
capacity 5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
AR-Glas®
Caractéristiques
calibrated to deliver (TD, EX)
class B
graduations
subdivision 0.05 mL
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND 31111
Plage de mesure
accuracy: 0.05 mL
Capacité
5 mL
Description générale
Integral piston pipetting aid with retaining spring. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Autres remarques
BR31111 (India)
Informations légales
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG