Principaux documents
Z325015
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
one mark, capacity 9 mL
6 EA
62,40 €
62,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
62,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
62,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
AR-Glas®
Description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Caractéristiques
class AS
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 29711
Capacité
9 mL
Catégories apparentées
Description générale
Additional to DIN
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Autres remarques
BR29711 (India)
Informations légales
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Protocoles
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.