Z324639
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 25 mL
42,00 €
About This Item
42,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene stopper
Joint
joint ST/NS14/23
Caractéristiques
subdivision 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Hauteur
190 mm
Volume
25 mL