Z324167
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 25 mL
20,90 €
About This Item
20,90 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
25 mL
Hauteur
170 mm