Z324310
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 5 mL
24,20 €
About This Item
24,20 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
5 mL
Hauteur
115 mm