Z131067
Nalgene® graduated cylinders
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polymethylpentene
Synonyme(s) :
PMP cylinder, graduated PMP cylinder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polymethylpentene
Caractéristiques
subdivision 10.0 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 3663-1000
Plage de mesure du volume
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Couleur
transparent