Principaux documents
Z322687
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 150 mL
1 EA
51,00 €
51,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
51,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
51,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
graduations: no
Fabricant/nom de marque
BRAND 90344
H × Diam.
70 mm × 60 mm
Capacité
150 mL
Description générale
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG