Principaux documents
Z259497
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Vessel only, capacity 250 mL
1 EA
627,00 €
627,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
627,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NC.25
627,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 786316
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.