Z1001
Sulfate de zinc heptahydraté
suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Zinc Sulfate hydrate, ZnSO4
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99.0%
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Solubilité
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable