X1000
Xanthosine 5′-monophosphate disodium salt
≥85%
Synonyme(s) :
XMP
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥85%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC(=O)Nc23
InChI
1S/C10H13N4O9P.2Na/c15-5-3(1-22-24(19,20)21)23-9(6(5)16)14-2-11-4-7(14)12-10(18)13-8(4)17;;/h2-3,5-6,9,15-16H,1H2,(H2,19,20,21)(H2,12,13,17,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
Clé InChI
QQPVYRBCIRHGSZ-LGVAUZIVSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable