WHA10401114
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z612391, cellulose membrane, membrane filter
234,00 €
About This Item
234,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC 45, pore size 0.45 μm
Matériaux
nitrocellulose
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva
Whatman 10401114
Whatman Article No. 28414962 (US reference)
Diamètre
50 mm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.