WHA10401106
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Synonyme(s) :
Z697117, polycarbonate filter, polycarbonate membrane
139,00 €
About This Item
139,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC45 Membrane Circles, diam. 25 mm, pore size 0.45 μm
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 10401106
Whatman Article No. 28414958 (US reference)
Diamètre
25 mm
Dimension de pores
0.45 μm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.