WH0079058M1
Monoclonal Anti-ASPSCR1 antibody produced in mouse
clone 3D10-1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ASPCR1, Anti-ASPL, Anti-ASPS, Anti-RCC17, Anti-TUG, Anti-alveolar soft part sarcoma chromosome region, candidate 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D10-1D11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASPSCR1(79058)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAAPAGGGGSAVSVLAPNGRRHTVKVTPSTVLLQVLEDTCRRQDFNPCEYDLKFQRSVLDLSLQWRFANLPNNAKLEMVPASRSREGPENMVRIALQLDDGSRLQDSFCSGQTLWELLSHFPQIRECLQHPGGATPVCVYTRDEVTGEAALRGTTLQSLGLTGGSATIRFVMKCYDPVGKTPGSLGSSASAGQAAASAPLPLESGELSRGDLSRPEDADTSGPCCEHTQEKQSTRAPAAAPFVPFSGGGQRQGGPPGPTRPLTSSSAKLPKSLSSPGGPSKPKKSKSGQDPQQEQEQERERDPQQEQERERPVDREPVDREPVVCHPDLEERLQAWPAELPDEFFELTVDDVRRRLAQLKSERKRLEEAPLVTKAFREAQIKEKLERYPKVALRVLFPDRYVLQGFFRPSETVGDLRDFVRSHLGNPELSFYLFITPPKTVLDDHTQTLFQANLFPAALVHLGAEEPAGVYLEPGLLEHAISPSAADVLVARYMSRAAGSPSPLPAPDPAPKSEPAAEEGALVPPEPIPGTAQPVKRSLGKVPKWLKLPASKR
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable