1604701
USP
Ritodrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(p-Hydroxyphenethyl)-4-hydroxynorephedrine hydrochloride
357,00 €
About This Item
357,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ritodrine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.C[C@H](NCCc1ccc(O)cc1)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Clé InChI
IDLSITKDRVDKRV-XHXSRVRCSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable