WH0010134M1
Monoclonal Anti-BCAP31 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-6C6AG, Anti-B-cell receptor-associated protein 31, Anti-BAP31, Anti-CDM, Anti-DXS1357E
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCAP31(10134)
Description générale
Immunogène
Sequence
KKQAESASEAAKKYMEENDQLKKGAAVDGGKLDVGNAEVKLEEENRSLKADLQKLKDELASTKQKLEKAENQVLAMRKQSEGLTKEYDRLLEEHAKLQAAVDGPMDKKEE
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable