WH0010141M1
Monoclonal Anti-C4orf6 antibody produced in mouse
clone 3F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-aC1, Anti-chromosome 4 open reading frame 6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C4orf6(10141)
Description générale
Immunogène
Sequence
MDTQKQIHKTHNSKNQFFTIFFFLSVEFGKEGTRKNFYLLLSIGHYGRKSRRADLGTADTADKTEPECFAASWTFDPNPSVTVSGAHSTAVHQ
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable